missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Descripción
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Aloe Emodin |
| CAS | 481-72-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aloe Emodin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H10 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2 |
| SMILES | OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 1,8-Dihydroxy-3-(Hydroxymethyl)anthracen-9,10-dion |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?