Learn More
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Artikelnummer. 17931176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931176 25 mg 25 Milligramm
17912996 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17931176 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1318.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-anthracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aloe Emodin
CAS 481-72-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aloe Emodin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H10 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxy-3-(Hydroxymethyl)anthracen-9,10-dion
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Menge 25 mg
Formelmasse 270,0528 g/mol