Learn More
1,8-Diiodoctan, 97+ %, stab. mit Kupfer
Artikelnummer. 11309216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309216 10 g 10 Gramm
11434210 25 g 25 Gramm
11404213 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10867.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366,025 g/mol
1,8-Diiodoctan wird zur Verbesserung des Wirkungsgrades von Polymersolarzellen eingesetzt. Es wird auch als Verarbeitungsadditiv eingesetzt, um die Morphologie und den Wirkungsgrad von Bulk-Heterojunction-Solarzellen auf Basis des regioregulären Poly(3-hexylthiophens) zu verbessern.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
1,8-Diiodooctan wird verwendet, um den Wirkungsgrad von Polymersolarzellen zu verbessern. Es wird auch als Verarbeitungszusatz verwendet, um die Morphologie und die Effizienz von Solarzellen mit Heteroübergängen in großen Mengen auf Basis des regioregulären Poly(3-hexylthiophens) zu verbessern.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24772-63-2
Summenformel C8H16I2
MDL-Nummer MFCD00001106
InChI-Schlüssel KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90605
IUPAC-Name 1,8-Diiodoctan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diiodooctane
Namenshinweis Stabilized with copper
Dichte 1.84
Siedepunkt 167°C to 169°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Brechungsindex 1.5635
Menge 10 g
Beilstein 1735437
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol.
SMILES ICCCCCCCCI
Molekulargewicht (g/mol) 366.03
Formelmasse 366.03
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke