Learn More
1,8-Dinitropyren (90%), TRC
Artikelnummer. 30384369
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384369 0.5 mg 0.50 Milligramm
30370540 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30384369 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4802700.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dinitropyrene
CAS 42397-65-9
Summenformel C16 H8 N2 O4
Menge 0.5 mg
Synonym Pyrene, 1,8-dinitro-, 1,8-Dinitropyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3ccc(c4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,8-Dinitropyren
Molekulargewicht (g/mol) 292.25
Formelmasse 292.0484