Learn More
1,8-Dioxacyclotetradecan-2,9-dion, TRC
Artikelnummer. 30381504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381504 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42681550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Summenformel C12 H20 O4
Menge 50 mg
Synonym 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMILES O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
IUPAC-Name 1,8-Dioxacyclotetradecan-2,9-dion
Molekulargewicht (g/mol) 228.285
Formelmasse 228.136