Learn More
Sharpsafe™ 1,8 l-Behälter für scharfe Abfälle
Beschreibung
- Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation sind wir stolz darauf, den weltweit ersten nachhaltigen Einwegbehälter für scharfe/spitze Produkte auf den Markt gebracht zu haben.
- Unser 1,8-Liter-Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von Insulin und Nadelpens entwickelt und bietet Platz für 20 Nadelpens in vertikaler Position.* und verfügt außerdem über eine Öffnung zum Entfernen der Nadeln, falls dies erforderlich ist.
- Unser 1,8-Liter-Motor Sharpsafe™ Die Behälter sind speziell dafür ausgelegt, die sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen zu ermöglichen und das Risiko damit verbundener Verletzungen zu minimieren. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- *Basierend auf einer Standard-Stiftbreite von 17 mm
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- 1,8 l Nennkapazität für die vertikale Entsorgung von 20 Pens.
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist bei voller Höhe sichtbar.
- Klappdeckel für temporäre und endgültige Verschlussfunktion
- Auswahl an Öffnungen - Öffnung ohne Austrittsmöglichkeit, Öffnung mit Funktion zur Entfernung von Skalpellklingen, Entfernung der Insulinpen-Kanüle sowie ungehinderte Öffnung für große Spritzen und Halter für Blutentnahmeröhrchen
- Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,8 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Verschlussfarbe | Violett |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 364 x 600 x 412 mm |
| Menge | 75/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von Insulinpens und -spritzen |
| Produkttyp | Behälter für scharfe Gegenstände |