Learn More
1,8-Naphthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443118 10 g 10 Gramm
11453118 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18856.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-83-4 | C12H7NO2 | 197.193 g/mol
It is a useful material for utilization in phosphorescence dye doped organic light emitting diodes (oleds), hole blocking and electron-conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches Material für die Verwendung in phosphoreszenzfarbstoffdotierten organischen Leuchtdioden (OLEDs), Lochblockierungen und elektronenleitendem Material.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-83-4
Summenformel C12H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 197.193
MDL-Nummer MFCD00006920
InChI-Schlüssel XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalimide, naphthalimide, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1,8-naphthalenedicarboximide, benzo de isoquinoline-1,3-dione, unii-gi0tv19gbn, naphthalene-1,8-dicarboximide, gi0tv19gbn
PubChem CID 66491
IUPAC-Name Benzo[de]Isochinolin-1,3-Dion
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)NC(=O)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Naphthalimide
Schmelzpunkt 299°C to 303°C
Menge 10 g
Beilstein 153150
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 197.2
Reinheit (%) 98%