Learn More
1,8-Naphthoesäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30473212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473212 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473212 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN345300100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalic anhydride
CAS 81-84-5
Summenformel C12 H6 O3
Menge 100 g
Synonym Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical)
InChI-Formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Formelmasse 198.0317