Learn More
1,8-Nonadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035775
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15490388 1 g 1 Gramm
15400398 5 g 5 Gramm
15410398 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15490388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53502.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4900-30-5 | C9H16 | 124.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4900-30-5
Summenformel C9H16
Molekulargewicht (g/mol) 124.227
MDL-Nummer MFCD00008669
InChI-Schlüssel VJHGSLHHMIELQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-nonadiene, acmc-209kep
PubChem CID 78612
IUPAC-Name Nona-1,8-dien
SMILES C=CCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Nonadiene
Dichte 0.74
Siedepunkt 141°C to 142°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Strukturformel CH2=CH(CH2)5CH=CH2
Brechungsindex 1.427
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 124.23
Reinheit (%) 99%