Learn More
1,8-Nonadiyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430238 25 g 25 Gramm
11420238 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2396-65-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
It is used as starting reagent in the synthesis of 2,6-hexadecadiynoic acid, 2,6-nonadecadiynoic acid and 2,9-hexadecadiynoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 2,6-Hexadecadiinsäure, 2,6-Nonadecadiinsäure und 2,9-Hexadecadiinsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Schwermetallpulver und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2396-65-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00008581
InChI-Schlüssel DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-nonadiyne, acmc-1cak0, 1,8-nonadiyne,, 1,8-nonadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 16969
IUPAC-Name Nona-1,8-diyn
SMILES C#CCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Nonadiyne
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.799
Siedepunkt 55°C to 56°C (13 mmHg)
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel HC≡C(CH2)5C≡CH
Brechungsindex 1.449
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1733443
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 97%