Learn More
1,8-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498366 100 g -
11488366 25 g 25 Gramm
11408376 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15402.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    98.65 € / 100 Gramm
    Sparen 10.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,8-Octanediol is used in cosmetics, perfumes, ink, essence and in UV coating. It acts as a precursor in the synthesis of polymer and in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Octandiol wird in Kosmetika, Parfums, Tinte, Essenzen und in UV-Beschichtungen verwendet. Es dient als Vorstufe bei der Synthese von Polymeren und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, saurer Chloridsäure, Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-41-4
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00002989
InChI-Schlüssel OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
IUPAC-Name Octan-1,8-diol
SMILES C(CCCCO)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Octanediol
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Siedepunkt 171°C to 173°C (20 mmHg)
Flammpunkt 148°C (298°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Strukturformel HO(CH2)8OH
Menge 100 g
Beilstein 1633499
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) ≥98%