Learn More
1,8-Octandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Octanediol |
| CAS | 629-41-4 |
| Summenformel | C8 H18 O2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCO |
| IUPAC-Name | Octan-1,8-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.23 |
| Formelmasse | 146.1307 |