Learn More
1,9-Diaminononan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381487
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381487 5 g 5 Gramm
11391487 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02043.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 646-24-2 | C9H22N2 | 158.289 g/mol
1,9-Diaminononane is used as an organic intermediate. It is also used to detect spermine and spermidine by matrix-assisted laser desorption/ionization combined with time-of-flight mass spectrometry ( MALDI-TOF MS) in foods and for the identification of apoptosis-related proteins by nano-flow ultra-performance liquid chromatography tandem mass-spectrometry (UPLC-MS/MS) after treatment with spermine and spermidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,9-Diaminonan wird als organisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch zum Nachweis von Spermin und Spermidin durch matrixgestützte Laser-Desorption/-Ionisation in Kombination mit der Time-of-Flight-Massenspektrometrie (MALDI-TOF MS) in Lebensmitteln und zur Identifizierung von Apoptose-verbundenen Proteinen mittels Nanofluss-Hochleistungsflüssigchromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (UPLC-MS/MS) nach der Behandlung mit Spermin und Spermidin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-24-2
Summenformel C9H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.289
MDL-Nummer MFCD00008251
InChI-Schlüssel SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine
PubChem CID 69534
IUPAC-Name Nonan-1,9-diamin
SMILES C(CCCCN)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,9-Diaminononane
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 258°C to 259°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1737533
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 158.29
Reinheit (%) 98%