Learn More
1,9-Diiodononan, TRC
Artikelnummer. 30008241
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008241 500 mg 500 Milligramm
30003869 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679540500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24613-65-8
Summenformel C9H18I2
Molekulargewicht (g/mol) 380.05
Synonym NSC 9480, Nonamethylene Diiodide
IUPAC-Name 1,9-Diiodononan
SMILES ICCCCCCCCCI
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,9-Diiodononane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H18I2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Formelmasse 379.9498