Learn More
1,9-Dimethylmethylen-Blauzinkchlorid Doppelsalz (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30380412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380412 100 mg
30373412 500 mg
30387006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD469355100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931418-92-7
Summenformel 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 832.12
Synonym 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
IUPAC-Name bis(3,7-bis(Dimethylamino)-1,9-Dimethylphenothiazin-5-ium) Zink(II)-Chlorid
SMILES CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formelmasse 832.09