Learn More
1-Acenaphthenon, TRC
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 1-Acenaphthenone |
| CAS | 2235-15-6 |
| Summenformel | C12 H8 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2 |
| SMILES | O=C1Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-Name | 2H-Acenaphthylen-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.19 |
| Formelmasse | 168.0575 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?