Learn More
(1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-Delta-3-Pyrrolin-3-methyl) Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30135683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135683 50 mg 50 Milligramm
30137799 10 mg 10 Milligramm
30008226 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16790050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392718-69-3
Summenformel C12H21NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 307.43
Synonym (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
IUPAC-Name [2,2,5,5-Tetramethyl-3-(Methylsulfonothioyloxymethyl)Pyrrol-1-yl] Acetat
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Formelmasse 307.091
Reinheit (%) >95%