Learn More
1-Acetyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinacolester, TRC
Artikelnummer. 30327918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327918 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1882051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Summenformel C11 H17 B N2 O3
Menge 1 g
Synonym 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 236.075
Formelmasse 236.133