Learn More
1-Acetyl-2,2,5,5-Tetramethyl-∆3-Pyrrolin-3-methyl Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30133747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133747 100 mg 100 Milligramm
30004064 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA188600100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244641-23-4
Summenformel C12 H21 N O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 291.43
IUPAC-Name 1-[2,2,5,5-Tetramethyl-3-(Methylsulfonylsulfanylmethyl)Pyrrol-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1C(C)(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3
Formelmasse 291.0963
Reinheit (%) >95%