Learn More
1-Acetyl-4-(isobutylamino)-piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494710
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11494710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50763.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-84-4
Summenformel C11H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.31
MDL-Nummer MFCD08060973
InChI-Schlüssel YQFYWSRHLRHQDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-isobutylamino piperidine, 1-4-isobutylamino-piperidin-1-yl-ethanone, 1-4-2-methylpropyl amino piperidin-1-yl ethanone, 1-4-isobutylamino piperidin-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-2-methylpropyl amino piperidine
PubChem CID 24208818
IUPAC-Name 1-[4-(2-Methylpropylamino)Piperidin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(C)CNC1CCN(CC1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(isobutylamino)piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 98%