Learn More
1-Acetyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465613 5 g 5 Gramm
11475613 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Acetyl-4-piperidon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Arzneimitteln sowie bei der Herstellung von Fentanyl verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32161-06-1
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00006190
InChI-Schlüssel NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
IUPAC-Name 1-Acetylpiperidin-4-on
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-piperidone
Dichte 1.146
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 112°C (234°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
Beilstein 116031
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 99%