Learn More
1-Acetyl-5-Bromoindol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410599 1 g 1 Gramm
15430599 250 mg 250 Milligramm
15420599 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63745.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61995-52-6 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61995-52-6
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.084
MDL-Nummer MFCD00238530
InChI-Schlüssel BOMKWHSZGCMFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindole, 1-acetyl-5-bromo-1h-indole, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethanone, 1-5-bromoindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl
PubChem CID 12318076
IUPAC-Name 1-(5-Bromindol-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-5-bromoindole
Menge 1 g
Beilstein 1283925
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest