Learn More
1-Acetyl-5-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419666
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11419666 2.5 g 2.50 Gramm
11429666 10 g 10 Gramm
11439666 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11419666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20212.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33632-27-8
Summenformel C10H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.20
MDL-Nummer MFCD00005811
InChI-Schlüssel OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
PubChem CID 36566
SMILES CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-5-nitroindoline
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 2.5 g
IUPAC-Name 1-(5-Nitro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-on
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 98%