Learn More
1-Acetyl-5-Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439666 50 g 50 Gramm
11419666 2.5 g 2.50 Gramm
11429666 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20212.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33632-27-8
Summenformel C10H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.20
MDL-Nummer MFCD00005811
InChI-Schlüssel OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
PubChem CID 36566
SMILES CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-5-nitroindoline
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 50 g
IUPAC-Name 1-(5-nitro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.