Learn More
1-Acetyl-1-cyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10508100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10508100 25 g Glasflasche 25 Gramm
10396110 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10508100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102500250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 932-66-1 | C8H12O | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-66-1
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00001547
InChI-Schlüssel LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1-cyclohexene, 1-acetylcyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone, 1-cyclohexen-1-yl ethanone, ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl, ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl, unii-7539u6wqbl, methyl 1-cyclohexenyl ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl ketone, 1-1-cyclohexenyl-ethanone
PubChem CID 13612
IUPAC-Name 1-(Cyclohexen-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylcyclohexene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H9COCH3
Brechungsindex 1.4900 to 1.492
Menge 25 g
Beilstein 07, 58
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit