Learn More
1-Acetylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10367490 25 g Glasflasche 25 Gramm
10683173 5 g Glasflasche 5 Gramm
10022210 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169500250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2466-76-4 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2466-76-4
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD00005287
InChI-Schlüssel VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
IUPAC-Name 1-Imidazol-1-ylethanon
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Beige bis Weiß oder Hellbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke