Learn More
1-Acetylisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398536 25 g 25 Gramm
11378536 1 g 1 Gramm
11388536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17597.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-17-4
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00158542
InChI-Schlüssel LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
PubChem CID 11321
ChEBI CHEBI:16050
IUPAC-Name 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylisatin
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 25 g
Beilstein 113959
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%