Learn More
1-Acetylisonipecotinsäure, TRC
Artikelnummer. 30327362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327362 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17954010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Summenformel C8 H13 N O3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Acetylpiperidin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.19
Formelmasse 171.0895