Learn More
1-Acetylpiperazin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315299
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11315299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20200.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Acetylpiperazin kann bei der Synthese von 7-alkoxyl-substituierten Indolizinochinolin-5,12-Dion-Derivaten und 2-substituiertes-N-(Naphth-1-ylmethyl)-Pyrimidin-4-Aminen und 2-substituiertes-N-Benzhydrylpyrimidin-4-Amine verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 210 g/l bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13889-98-0
MDL-Nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC-Name 1-Piperazin-1-ylethanon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperazine
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Siedepunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C6H12N2O
Menge 5 g
Beilstein 112220
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 210g/L (20°C).
InChI-Schlüssel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Molekulargewicht (g/mol) 128.175
Formelmasse 128.18
Reinheit (%) 99%