Learn More
1-Acetylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
1-Acetylpiperazin kann bei der Synthese von 7-alkoxyl-substituierten Indolizinochinolin-5,12-Dion-Derivaten und 2-substituiertes-N-(Naphth-1-ylmethyl)-Pyrimidin-4-Aminen und 2-substituiertes-N-Benzhydrylpyrimidin-4-Amine verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 210 g/l bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetylpiperazine |
| Schmelzpunkt | 30°C to 34°C |
| Siedepunkt | 127°C to 130°C (8 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 112220 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C). |
| Formelmasse | 128.18 |
| Reinheit (%) | 99% |