Learn More
1-Acetylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30319123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319123 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18724525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperazine
CAS 13889-98-0
Summenformel C6 H12 N2 O
Menge 25 g
Synonym 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
IUPAC-Name 1-Piperazin-1-ylethanon
Molekulargewicht (g/mol) 128.172
Formelmasse 128.095