Learn More
1-Acetylpiperidin-4-carbonylchlorid, 97 %, kann bis zu ca. 1 M freies HCl enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314995 5 g 5 Gramm
11304995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18426.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59084-16-1 | C8H12ClNO2 | 189.639 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59084-16-1
Summenformel C8H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.639
MDL-Nummer MFCD02094017
InChI-Schlüssel OHCPVLJEAHBMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotoyl chloride, 1-acetyl-4-piperidinecarbonyl chloride, 1-acetyl isonipecotoyl chloride, acmc-20aoys, acetylisonipecotoyl chloride, 1acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotyl chloride, ksc274a6b, n-acetyl isonipecotoyl chloride
PubChem CID 100950
IUPAC-Name 1-Ccetylpiperidin-4-Carbonylchlorid
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Namenshinweis may contain up to ≈1M free HCl
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 389571
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 97%