Learn More
1-Acetylpiperidin-4-carbonylchlorid, 97 %, kann bis zu ca. 1 M freies HCl enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride |
| Namenshinweis | may contain up to ≈1M free HCl |
| Schmelzpunkt | 131°C to 133°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 389571 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 189.64 |
| Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction