Learn More
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437477 5 g 5 Gramm
11447477 25 g 25 Gramm
11457477 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15606.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25503-90-6
Summenformel C8H12NO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
MDL-Nummer MFCD00023706
InChI-Schlüssel WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
IUPAC-Name 1-Acetylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 5 g
Beilstein 389577
Formelmasse 171.19
Reinheit (%) ≥98%