Learn More
1-Adamantessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398565 5 g 5 Gramm
11388565 1 g 1 Gramm
11308575 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12029.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193.27 g/mol
1-Adamantaneacetic acid is used as an acylating agent in determining pharmacological characteristics of ten new analogues of bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) that were modified in the N-terminal part of the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Adamantanessigsäure wird als Acylierungsmittel zur Bestimmung pharmakologischer Eigenschaften von zehn neuen Analoga von Bradykinin (Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) verwendet, die im N-terminalen Teil des Moleküls modifiziert wurden.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol – nahezu transparent
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4942-47-6
Summenformel C12H17O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.27
MDL-Nummer MFCD00074728
InChI-Schlüssel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)essigsäure
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantaneacetic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 641412
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) ≥98%