Learn More
1-Adamantaneessigsäure, 98%
Artikelnummer. 10696184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696184 5 g Glasflasche 5 Gramm
10173241 1 g Glasflasche 1 Gramm
10366651 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696184 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331560050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193,27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4942-47-6
Summenformel C12H17O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.27
MDL-Nummer MFCD00074728
InChI-Schlüssel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)essigsäure
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantaneacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 194.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke