Learn More
1-Adamantanecarboxylsäure-Chlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-50413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754081 5 g Glasflasche 5 Gramm
10081840 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10754081
Marke: Thermo Scientific Acros 152480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2094-72-6
Summenformel C11H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 198.69
MDL-Nummer MFCD00074724
InChI-Schlüssel MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC-Name Adamantan-1-Carbonylchlorid
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 02,15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 198.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride