Learn More
1-Adamantancarbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 711-01-3 |
| Summenformel | C12 H18 O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12- |
| SMILES | COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-Name | Methyladamantan-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.27 |
| Formelmasse | 194.1307 |