Learn More
1-Adamantanethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317346 5 g 5 Gramm
11307346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09318.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6240-11-5
MDL-Nummer MFCD00074756
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantaneethanol
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Summenformel C12H20O
Menge 5 g
Beilstein 1855382
Synonym 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
InChI-Schlüssel ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Formelmasse 180.29
Reinheit (%) 98%