Learn More
1-Adamantanmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantanemethanol |
| CAS | 770-71-8 |
| Summenformel | C11H18O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2 |
| SMILES | OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-Name | 1-Adamantylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.26 |
| Formelmasse | 166.1358 |