Learn More
1-Adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459532
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459532 10 g 10 Gramm
11469532 50 g 50 Gramm
11479532 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459532
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10209.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
1-Adamantanol was used in the preparation of 1,3-adamantanediol. It is used in the manufacture of synthetic adamantane derivatives and adapalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Adamantanol wurde bei der Herstellung von 1,3-Adamantandiol verwendet. Verwendung bei der Herstellung synthetischer Adamantanderivate und Adapalene.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol und Diethylether. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-95-6
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD00074729
InChI-Schlüssel VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC-Name Adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanol
Schmelzpunkt ∼245°C (sublimation)
Menge 10 g
Beilstein 1903952
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.