Learn More
1-Adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10397660
Marke: Thermo Scientific Acros 157100050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-95-6
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00074729
InChI-Schlüssel VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC-Name Adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >240.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln