Learn More
1 – Adamantylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantyl Bromide |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10- |
| Formelmasse | 214.0357 |