Learn More
1-Adamantylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10452841 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607114 1 g Glasflasche 1 Gramm
10531364 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314360050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4411-25-0
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD00134405
InChI-Schlüssel VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
PubChem CID 2059995
IUPAC-Name 1-Isocyanatoadamantan
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantyl isocyanate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 144.0°C to 146.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver