missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11461550
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11461550

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26952.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol

1-Allyl-3-methylimidazolium chloride is used as an ionic liquid as well as nonderivatizing solvent for cellulose. It acts as a plasticizer for cornstarch and finds application as a solid biopolymer electrolyte. Further, it plays an important role in the preparation of reducing sugar.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid wird als ionische Flüssigkeit sowie als nicht derivatisierendes Lösungsmittel für Cellulose verwendet. Es dient als Weichmacher für Maisstärke und findet Anwendung als fester Biopolymer-Elektrolyt. Es spielt überdies eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Zuckerreduktion.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65039-10-3
Summenformel C7H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.629
MDL-Nummer MFCD07784450
InChI-Schlüssel QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Prop-2-Enylimidazol-1-ium;Chlorid
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt