Learn More
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029485
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11461550
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26952.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride is used as an ionic liquid as well as nonderivatizing solvent for cellulose. It acts as a plasticizer for cornstarch and finds application as a solid biopolymer electrolyte. Further, it plays an important role in the preparation of reducing sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid wird als ionische Flüssigkeit sowie als nicht derivatisierendes Lösungsmittel für Cellulose verwendet. Es dient als Weichmacher für Maisstärke und findet Anwendung als fester Biopolymer-Elektrolyt. Es spielt überdies eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Zuckerreduktion.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65039-10-3
Summenformel C7H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.629
MDL-Nummer MFCD07784450
InChI-Schlüssel QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Prop-2-Enylimidazol-1-ium;Chlorid
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride