missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Allylpiperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047526
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11308676 5 g 5 Gramm
11318676 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11308676

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19391.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.203 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13961-36-9
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.203
MDL-Nummer MFCD00167970
InChI-Schlüssel ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
PubChem CID 806422
IUPAC-Name 1-Prop-2-Enylpiperazin
SMILES C=CCN1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Allylpiperazine
Dichte 0.902
Siedepunkt 180°C to 182°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 507447
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.