Learn More
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476309 100 mg 100 Milligramm
15466309 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64308.MC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134179-38-7 | Molecular Formula: C8H18N4O3 | Molecular Weight: 218.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134179-38-7
Summenformel C8H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.257
MDL-Nummer MFCD00269874
InChI-Schlüssel FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 2735280
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
SMILES C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Farbe Braun bis gelb
Strukturformel N3CH2CH2(OCH2CH2)3NH2
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 218.26
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit