Learn More
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic Acid |
| CAS | 116-63-2 |
| Summenformel | C10H9NO4S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15) |
| SMILES | Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.25 |
| Formelmasse | 239.0252 |