missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Amino-3,3-diethoxypropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4510072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617431 25 g Glasflasche 25 Gramm
11915281 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10617431

Marke: Thermo Scientific Acros 269850250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 41365-75-7 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 41365-75-7
Summenformel C7H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
InChI-Schlüssel PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
PubChem CID 521029
IUPAC-Name 3,3-Diethoxypropan-1-amin
SMILES CCOC(CCN)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 72°C (16.0 hPa)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4233 to 1.4253
Menge 25 g
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible, hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol and petroleum ether
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.